Learn More
Methyl 4-formyl-1-methyl-1 H-pyrrol-2-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 4-formyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 167.16 |
Reinheit (%) | 95% |