Learn More
Methyl 4-Formyl-1,2,5-Trimethyl-1 H-Pyrrol-3-Carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 4-formyl-1, 2, 5-trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate |
| CAS Min. % | 94.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 195.22 |
| Reinheit (%) | 95% |