Learn More
Methyl 4-Fluorosalicylat, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11394785
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11394785 1 g 1 Gramm
11304795 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394785 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17846.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 392-04-1
Summenformel C8H7FO3
Molekulargewicht (g/mol) 170.139
MDL-Nummer MFCD02093965
InChI-Schlüssel WPWUDDDJTIZBGL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2775386
IUPAC-Name Methyl4-Fluor-2-hydroxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-fluorosalicylate
Schmelzpunkt 38°C to 40°C
Menge 1 g
Beilstein 2087920
Synonym methyl 4-fluorosalicylate, 4-fluoro-6-hydroxy-benzoic acid methyl ester, methyl-4-fluoro-2-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-fluoro-2-hydroxy-, methyl ester, 4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, pubchem4089, acmc-209zkt, methyl4-fluorosalicylate, ksc493c7h, rarechem al bf 1428
Formelmasse 170.14
Reinheit (%) ≥98%