Learn More
Methyl-4-fluorbenzoylacetat, 99 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 4-fluorobenzoylacetate |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 1.2200g/mL |
| Flammpunkt | >112°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | FC6H4COCH2CO2CH3 |
| Brechungsindex | 1.5200 to 1.522 |
| Menge | 10 g |
| Mehr anzeigen |