Learn More
Methyl-4-fluorbenzoylacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028306
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 11467226
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25546.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 63131-29-3 | C10H9FO3 | 196.177 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63131-29-3
Summenformel C10H9FO3
Molekulargewicht (g/mol) 196.177
MDL-Nummer MFCD00000355
InChI-Schlüssel HGLVYXXPRSNKQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-fluorobenzoylacetate, methyl 3-4-fluorophenyl-3-oxopropanoate, methyl p-fluorobenzoylacetate, 4-fluorobenzoylacetic acid methyl ester, methyl 4'-fluorobenzoylacetate, 3-4-fluoro-phenyl-3-oxo-propionic acid methyl ester, benzenepropanoic acid, 4-fluoro-beta-oxo-, methyl ester, benzenepropanoic acid, 4-fluoro-.beta.-oxo-, methyl ester, pubchem16721, acmc-209nd6
PubChem CID 579425
IUPAC-Name Methyl3-(4-Fluorphenyl)-3-Oxopropanoat
SMILES COC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-fluorobenzoylacetate
Dichte 1.228
Siedepunkt 91°C (5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.521
Menge 1 g
Formelmasse 196.18
Reinheit (%) 95%