Learn More
Methyl-4-fluor-3-nitrobenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468098
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15468098 25 g 25 Gramm
15478098 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468098 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61542.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 329-59-9 | C8H6FNO4 | 199.14 g/mol
Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate is used to prepare dimethyl 3-nitro-3',4-oxydibenzoate by reacting with 3-hydroxy-benzoic acid methyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl4-fluor-3-nitrobenzoat wird zur Herstellung von Dimethyl3-nitro-3′,4-oxydibenzoat verwendet, indem es mit 3-Hydroxy-benzoesäure-Methylester reagiert.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Äther und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 329-59-9
Summenformel C8H6FNO4
Molekulargewicht (g/mol) 199.14
MDL-Nummer MFCD00196161
InChI-Schlüssel CNJJSTPBUHAEFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-fluoro-3-nitro-benzoate, 4-fluoro-3-nitrobenzoic acid methyl ester, 4-fluoro-3-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-fluoro-3-nitro-, methyl ester, pubchem2045, acmc-209hxf, methyl 4-fluoro-3 nitrobenzoate, 4-carbomethoxy-2-nitrofluorobenzene, methyl4-fluoro-3-nitrobenzoate
PubChem CID 5219721
IUPAC-Name Methyl4-Fluor-3-nitrobenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(F)C=C1)[N+]([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate
Schmelzpunkt 56°C to 59°C
Siedepunkt 109°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,ether and methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 199.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate