Learn More
Methyl-4-fluor-3-hydroxybenzoat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401100
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11401100 5 g 5 Gramm
11411100 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11401100 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25683.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 214822-96-5 | C8H7FO3 | 170.139 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 214822-96-5
Summenformel C8H7FO3
Molekulargewicht (g/mol) 170.139
MDL-Nummer MFCD06797457
InChI-Schlüssel CUGWNEOTLGLGDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-fluoro-3-hydroxy-, methyl ester, pubchem3567, acmc-209fky, methyl4-fluoro-3-hydroxybenzoate, methyl 4-fluoranyl-3-oxidanyl-benzoate, 3-hydroxy-4-fluorobenzoic acid methyl ester, 4-fluoro-3-hydroxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,4-fluoro-3-hydroxy-, methyl ester
PubChem CID 12016892
IUPAC-Name Methyl4-Fluor-3-hydroxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Schmelzpunkt 89°C to 91°C
Menge 5 g
Formelmasse 170.14
Reinheit (%) ≥98%