Learn More
Methyl4-Ethoxybenzoat, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11449116
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449116 100 g 100 Gramm
11429116 5 g 5 Gramm
11439116 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449116 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17980.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Etoxybenzoesäureethylester wird bei der Herstellung von 4-Ethoxybenzoesäure durch Reaktion mit Aluminiumtribromid verwendet. Es ist an der Herstellung von Apricoxib beteiligt, einem selektiven Cyclooxygenase-Inhibitor.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Äther. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23676-08-6
Summenformel C10H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.20
MDL-Nummer MFCD00017264
InChI-Schlüssel RNHXTCZZACTEMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxybenzoic acid methyl ester, methyl p-ethoxybenzoate, benzoic acid, 4-ethoxy-, methyl ester, methyl-p-ethoxy benzoate, acmc-20akgg, rarechem al bf 0088, timtec-bb sbb041033, 4-ethoxybenzoic acid, methyl ester
PubChem CID 90231
IUPAC-Name Methyl-4-ethoxybenzoat
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-ethoxybenzoate
Schmelzpunkt 35°C to 37°C
Siedepunkt 160°C (20 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
Beilstein 2691838
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and ether. Insoluble in water.
Formelmasse 180.21
Reinheit (%) 98%