Learn More
Methyl4-Ethoxybenzoat, 98%, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
4-Etoxybenzoesäureethylester wird bei der Herstellung von 4-Ethoxybenzoesäure durch Reaktion mit Aluminiumtribromid verwendet. Es ist an der Herstellung von Apricoxib beteiligt, einem selektiven Cyclooxygenase-Inhibitor.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Äther. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 4-ethoxybenzoate |
| Schmelzpunkt | 35°C to 37°C |
| Siedepunkt | 160°C (20 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 2691838 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol and ether. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 180.21 |
| Reinheit (%) | 98% |