Learn More
Methyl-4-Cyanocinnamat, 97 %
Artikelnummer. 11474670
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11474670 250 mg 250 Milligramm
11484670 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474670 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50742.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52116-83-3
Summenformel C11H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 187.20
MDL-Nummer MFCD00157182,MFCD00157182
InChI-Schlüssel CDZMIJFSAZPYEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-cyanocinnamate, 2-propenoic acid, 3-4-cyanophenyl-, methyl ester, methyl 3-4-cyanophenyl prop-2-enoate, 3-4-cyano-phenyl-acrylic acid methyl ester, acmc-20ank5
PubChem CID 53412322
IUPAC-Name Methyl-3-(4-cyanphenyl)prop-2-enoat
SMILES COC(=O)C=CC1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-cyanocinnamate
Schmelzpunkt 112°C to 125°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 187.2
Reinheit (%) 97%