Learn More
Methyl4-Cyanobenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
It finds its application in the chemoselective biotransformation of nitriles by Rhodococcus equi A4 and in the design of 3-(4-carboxybenzoyl)-2-quinolinecarboxaldehyde as a reagent for ultrasensitive determination of primary amines by capillary electrophoresis using laser fluorescence detection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Findet seine Anwendung in der chemoselektiven Biotransformation von Nitrilen durch Rhodococcus equi A4 und in der Gestaltung von 3-(4-carboxybenzoyl)-2-Chinolinecarboxaldehyd als Reagenz für die ultrasensitive Bestimmung von Primäraminen durch Kapillarelektrophorese mittels Laserfluoreszenzdetektion.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Löslich in Chloroform und Ethylacetat.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Findet seine Anwendung in der chemoselektiven Biotransformation von Nitrilen durch Rhodococcus equi A4 und in der Gestaltung von 3-(4-carboxybenzoyl)-2-Chinolinecarboxaldehyd als Reagenz für die ultrasensitive Bestimmung von Primäraminen durch Kapillarelektrophorese mittels Laserfluoreszenzdetektion.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Löslich in Chloroform und Ethylacetat.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 4-cyanobenzoate |
Schmelzpunkt | 65°C to 69°C |
Siedepunkt | 142°C to 144°C (12 mmHg) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1866980 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in chloroform and ethyl acetate. |
Formelmasse | 161.16 |
Reinheit (%) | 99% |