Learn More
Methyl 4-[(Chlorosulfonyl)methyl]benzoat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10506324
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10506324 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10257683 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10506324 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07948DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 130047-14-2
Summenformel C9H9ClO4S
Molekulargewicht (g/mol) 248.68
MDL-Nummer MFCD07778383
InChI-Schlüssel VTQZPLOSFBIFGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-chlorosulfonyl methyl benzoate, 4-methoxycarbonyl phenyl methanesulphonyl chloride, benzoic acid, 4-chlorosulfonyl methyl-, methyl ester, benzoic acid,4-chlorosulfonyl methyl-, methyl ester, acmc-20dqi1, methyl 4-chlorosulfonylmethyl benzoate, methyl 4-chlorosulphonyl methyl benzoate, 4-chlorosulfonylmethylbenzoic acid methyl ester, 4-methoxycarbonyl phenyl methanesulfonyl chloride
PubChem CID 21804301
IUPAC-Name Methyl-4-(chlorsulfonylmethyl)benzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(CS(Cl)(=O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-[(chlorosulfonyl)methyl]benzoate
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 248.69
Reinheit (%) 95%