Learn More
Methyl-4-Chlorbutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312286
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11312286
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03734.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3153-37-5 | C5H9ClO2 | 136.575 g/mol
Methyl 4-chlorobutyrate is used as a pharmaceutical synthesis, industrial dye intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-4-Chlorbutyrat wird als Zwischenprodukt bei der pharmazeutischen Synthese von industriellen Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3153-37-5
Summenformel C5H9ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 136.575
MDL-Nummer MFCD00001003
InChI-Schlüssel ZZUYIRISBMWFMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-chlorobutyrate, butanoic acid, 4-chloro-, methyl ester, 4-chlorobutyric acid methyl ester, butyric acid, 4-chloro-, methyl ester, methyl .omega.-chlorobutyrate, 4-chlorobutanoic acid methyl ester, .gamma.-chlorobutyric acid methyl ester, methyl-4-chlorbutanoat, gamma-chlorobutyric acid methyl ester, methyl omega-chlorobutyrate
PubChem CID 76612
IUPAC-Name Methyl-4-Chlorbutanat
SMILES COC(=O)CCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-chlorobutyrate
Dichte 1.125
Siedepunkt 175°C to 176°C
Flammpunkt 59°C (138°F)
Brechungsindex 1.432
Menge 100 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1745117
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 136.58
Reinheit (%) 98%