Learn More
Methyl-4-Chlorbutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Beskrivning
Methyl 4-chlorobutyrate is used as a pharmaceutical synthesis, industrial dye intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-4-Chlorbutyrat wird als Zwischenprodukt bei der pharmazeutischen Synthese von industriellen Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Methyl-4-Chlorbutyrat wird als Zwischenprodukt bei der pharmazeutischen Synthese von industriellen Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | Methyl 4-chlorobutyrate |
| Dichte | 1.125 |
| Siedepunkt | 175°C to 176°C |
| Flammpunkt | 59°C (138°F) |
| Brechungsindex | 1.432 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3272 |
| Beilstein | 1745117 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 136.58 |
| Visa mer |
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering