Learn More
Methyl-4-chlor-3-nitrobenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391897
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11391897 25 g 25 Gramm
11381897 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391897 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07407.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 14719-83-6 | C8H6ClNO4 | 215.59 g/mol
Methyl 4-chloro-3-nitrobenzoate, is used as starting material for the preparation of the methyl benzoates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl4-Chloro-3-Nitrobenzoat, wird als Ausgangsmaterial für die Herstellung der Methylbenzoate verwendet
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14719-83-6
Summenformel C8H6ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 215.59
MDL-Nummer MFCD00016989
InChI-Schlüssel XRTKWPWDSUNLHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-chloro-3-nitrobenzate, 4-chloro-3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl-4-chloro-3-nitrobenzoate, benzoic acid, 4-chloro-3-nitro-, methyl ester, acmc-209cya, methyl-3-nitro-4-chlorobenzoate, methyl 3-nitro-4-chlorobenzoate, xrtkwpwdsunlhs-uhfffaoysa, methyl 4-chloro-3-nitro-benzoate, methyl4-chloro-3-nitrobenzoate
PubChem CID 735797
IUPAC-Name methyl 4-chloro-3-nitrobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-chloro-3-nitrobenzoate
Schmelzpunkt 78°C to 82°C
Menge 25 g
Beilstein 1643729
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 215.59
Reinheit (%) 98%