Learn More
Methyl-4-Brombutyrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383276
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11383276
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12636.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4897-84-1 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4897-84-1
Summenformel C5H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.03
MDL-Nummer MFCD00041482
InChI-Schlüssel QAWFLJGZSZIZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-bromobutyrate, 4-bromobutyric acid methyl ester, methyl-4-bromobutyrate, butanoic acid, 4-bromo-, methyl ester, methyl4-bromobutyrate, butyric acid, 4-bromo-, methyl ester, methyl gamma-bromobutyrate, acmc-1amn9, 4-brombutyric acid methyl ester, 4-bromobutyric acid methyl-ester
PubChem CID 107604
IUPAC-Name Methyl-4-brombutanoat
SMILES COC(=O)CCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-bromobutyrate
Siedepunkt 186°C to 187°C
Brechungsindex 1.462
Menge 50 g
Beilstein 1745618
Formelmasse 181.04
Reinheit (%) 97%