Learn More
Methyl-4-Brombenzoat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Methyl4-bromobenzoat wird als Ausgangsmaterial bei der Synthese von 5-substituiertem FRO[2,3-d]Pyrimidin mit dreifacher Kohlenstoffbrücke und 6-substituiertem Pyrrolo[2,3-d]Pyrimidin und Methyl4-Tri-n-Butylstannylbenzoat verwendet. Es wird auch zur Stimulierung der mikrobiellen Dechlorierung polychlorierter Biphenyle verwendet. Darüber hinaus wird es zur Herstellung stabiler radioiodinierender Reagenzien verwendet, um monoklonale Antikörper für die Strahlentherapie von Krebs zu kennzeichnen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 4-bromobenzoate |
| Schmelzpunkt | 77°C to 81°C |
| Dichte | 1.69 |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 2045132 |
| Merck Index | 14,1408 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 215.05 |
| Reinheit (%) | ≥98% |