Learn More
Methyl-4-Brombenzoat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412927
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11412927 5 g 5 Gramm
11422927 25 g 25 Gramm
11432927 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412927 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15517.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 619-42-1 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Methyl4-bromobenzoat wird als Ausgangsmaterial bei der Synthese von 5-substituiertem FRO[2,3-d]Pyrimidin mit dreifacher Kohlenstoffbrücke und 6-substituiertem Pyrrolo[2,3-d]Pyrimidin und Methyl4-Tri-n-Butylstannylbenzoat verwendet. Es wird auch zur Stimulierung der mikrobiellen Dechlorierung polychlorierter Biphenyle verwendet. Darüber hinaus wird es zur Herstellung stabiler radioiodinierender Reagenzien verwendet, um monoklonale Antikörper für die Strahlentherapie von Krebs zu kennzeichnen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 619-42-1
Summenformel C8H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.046
MDL-Nummer MFCD00013531
InChI-Schlüssel CZNGTXVOZOWWKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-bromo-, methyl ester, methyl p-bromobenzoate, 4-bromobenzoic acid methyl ester, p-bromobenzoic acid, methyl ester, unii-ub1ysj5xar, ub1ysj5xar, benzoic acid, p-bromo-, methyl ester, pubchem3962, methyl-4-bromobenzoate, methyl p-bromo benzoate
PubChem CID 12081
IUPAC-Name Methyl-4-Brombenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)Br
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl 4-bromobenzoate
Schmelzpunkt 77°C to 81°C
Dichte 1.69
Menge 5 g
Beilstein 2045132
Merck Index 14,1408
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 215.05
Reinheit (%) ≥98%