Learn More
Methyl-4-Brom-3-Hydroxythiophen-2-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459726
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459726 10 g 10 Gramm
11449726 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459726 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20249.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 95201-93-7 | C6H5BrO3S | 237.067 g/mol
The synthesis of the thienopyranone scaffold began with the alkylation of methyl 4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate with N-acetylmorpholine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Synthese des Thienopyranongerüstes begann mit der Alkylierung von Methyl-4-Brom-3-Hydroxythiophen-2 -Carboxylat mit N-Acetylmorpholin.
Löslichkeit
Wenig löslich in Wasser 0.95 g/l bei 25 °C.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Basen und Reduktionsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95201-93-7
Summenformel C6H5BrO3S
Molekulargewicht (g/mol) 237.067
MDL-Nummer MFCD00052081
InChI-Schlüssel UFTXASQYKJFRKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2z-4-bromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, 2-thiophenecarboxylic acid, 4-bromo-3-hydroxy-, methyl ester, acmc-20akgk, maybridge1_004012, methyl 4-bromo-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate, methyl-3-hydroxy-4-bromo-2-thiophenecarboxylate, methyl-4-bromo-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate, 4-bromo-3-oxo-2-thienylidene-methoxy-methanolate, 4-bromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, 2-thiophenecarboxylicacid,4-bromo-3-hydroxy-,methyl ester
PubChem CID 2777611
IUPAC-Name Methyl-4-brom-3-hydroxythiophen-2-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(C(=CS1)Br)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
Schmelzpunkt 79°C to 80°C
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble in water 0.95g/L @ 25°C.
Formelmasse 237.08
Reinheit (%) 97%