Learn More
Methyl 4-[Beta-(5-Methylpyrazin-2-Carboxamido)Ethyl] Benzol-Sulfonamid-Carbamat, TRC
Artikelnummer. 30179876
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179876 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30179876 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM322900500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33288-74-3
Summenformel C16 H18 N4 O5 S
Molekulargewicht (g/mol) 378.4
Synonym Methyl [[4-[2-[[(5-Methylpyrazin-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]carbamate, Methyl [[4-[2-[[(5-Methylpyrazin-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]carbamate, Carbamic acid, N-[[4-[2-[[(5-methyl-2-pyrazinyl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-, methyl ester, Carbamic acid, [[4-[2-[[(5-methylpyrazinyl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-, methyl ester (9CI), Carbamic acid, [[p-[2-(5-methylpyrazinecarboxamido)ethyl]phenyl]sulfonyl]-, methyl ester (8CI), N-[4-[β-(5-Methylpyrazine-2-carboxamido)ethyl]phenylsulfonyl]methylurethane
IUPAC-Name Methyl N-[4-[2-[(5-Methylpyrazin-2-Carbonyl)Amino]Ethyl]Phenyl]Sulfonylcarbamat
SMILES COC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(CCNC(=O)c2cnc(C)cn2)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl [(4-[2-[((5-Methylpyrazin-2-yl)carbonyl)amino]ethyl]phenyl)sulphonyl]carbamate
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H18N4O5S/c1-11-9-19-14(10-18-11)15(21)17-8-7-12-3-5-13(6-4-12)26(23,24)20-16(22)25-2/h3-6,9-10H,7-8H2,1-2H3,(H,17,21)(H,20,22)
Formelmasse 378.0998