Learn More
Methyl 4-amino-3-Hydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377545
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11377545 10 g 10 Gramm
11367545 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377545 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05687.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 63435-16-5 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
Methyl 4-amino-3-hydroxybenzoate is used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl4-Amino-3-Hydroxybenzoat wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff für die organische Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und als Farbstoff verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63435-16-5
Summenformel C8H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 167.164
MDL-Nummer MFCD00017093
InChI-Schlüssel OCZXDVNSNDITBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-amino-3-hydroxy-, methyl ester, methyl 4-amino-3-hydroxy-benzoate, methyl 4-amino-3-hydroxybenzenecarboxylate, methyl4-amino-3-hydroxybenzoate, pubchem3149, acmc-1b7ml, 2-amino-5-methoxycarbonylphenol, methyl3-hydroxy-4-aminobenzoate, 2-hydroxy 4-carbomethoxy aniline
PubChem CID 7020619
IUPAC-Name Methyl 4-amino-3-Hydroxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-amino-3-hydroxybenzoate
Schmelzpunkt 118°C to 122°C
Menge 10 g
Beilstein 608716
Formelmasse 167.17
Reinheit (%) 98%