Learn More
Methyl4-amino-3-brom-5-nitrobenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406027
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15406027 5 g 5 Gramm
15496017 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15406027 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33216.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 105655-17-2 | Molecular Formula: C8H7BrN2O4 | Molecular Weight: 275.058 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105655-17-2
Summenformel C8H7BrN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 275.058
MDL-Nummer MFCD08443938
InChI-Schlüssel PRTLMEWWYBJZPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-amino-3-bromo-5-nitrobenzenecarboxylate, benzoic acid, 4-amino-3-bromo-5-nitro-, methyl ester, acmc-20aq1i, methylaminobromonitrobenzenecarboxylate, 3-nitro-4-amino-5-bromobenzoic acid methyl ester, benzoicacid,4-amino-3-bromo-5-nitro-,methylester, 4-amino-3-bromo-5-nitro-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 13685347
IUPAC-Name Methyl4-amino-3-Brom-5-nitrobenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)Br)N)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Schmelzpunkt 107°C to 109°C
Menge 5 g
Formelmasse 275.06
Reinheit (%) 97%