Learn More
Methyl-4-amino-2-Methoxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430773
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430773 5 g 5 Gramm
11420773 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430773 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13239.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 27492-84-8 | Molecular Formula: C9H11NO3 | Molecular Weight: 181.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27492-84-8
Summenformel C9H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 181.19
MDL-Nummer MFCD00017202
InChI-Schlüssel YUPQMVSYNJQULF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-amino-o-anisate, 4-amino-2-methoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-amino-2-methoxy-, methyl ester, methyl 2-methoxy-4-aminobenzoate, methyl 4-amino-2-methoxy-benzoate, 4-amino-o-anisic acid methyl ester, methyl 4-amino-2-methoxybenzenecarboxylate, 2-methoxy-4-aminobenzoic acid methyl ester, ethylbenzyl dimethyltetradecylammonium chloride, pubchem4712
PubChem CID 168705
IUPAC-Name 4-Amino-2-Methoxybenzoesäuremethylester
SMILES COC(=O)C1=CC=C(N)C=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-amino-2-methoxybenzoate
Schmelzpunkt 154°C to 157°C
Menge 5 g
Formelmasse 181.19
Reinheit (%) 98%