Learn More
Methyl4-amino-1-methyl-1H-pyrrol-2-carboxylat-Hydrochlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10635155
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10635155 5 g 5 Gramm
10249412 1 g 1 Gramm
10487174 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10635155 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00998DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 180258-45-1
Summenformel C7H11ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 190.63
MDL-Nummer MFCD01318761
InChI-Schlüssel HEOKCJUUKIPIMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-amino-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride, methyl 4-amino-1-methylpyrrole-2-carboxylate hydrochloride, methyl-4-amino-1-methyl pyrrole-2-carboxylate hydrochloride, 4-amino-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid-methyl ester hcl, 4-amino-1-methylpyrrole-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride, h-nh 4-mepyl-2-ome hcl, methyl 4-amino-1-methyl-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride, methyl-4-amino-1-methyl pyrrole-2-carboxylate, hcl, n-methyl-2-carbomethoxy-4-aminopyrrole hydrochloride, 3-amino-1-methyl-5-methyloxycarbonylpyrrol hydrochloride
PubChem CID 2794656
SMILES Cl.COC(=O)C1=CC(N)=CN1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
IUPAC-Name Methyl-4-amino-1-methyl-1H-pyrrol-2-carboxylat-hydrochlorid
Formelmasse 190.63
Reinheit (%) 95%