missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl4-amino-1-methyl-1H-pyrrol-2-carboxylat-Hydrochlorid, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 10487174
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10487174 10 g -
10249412 1 g 1 Gramm
10635155 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10487174 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00998EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 180258-45-1
Summenformel C7H11ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 190.63
MDL-Nummer MFCD01318761
InChI-Schlüssel HEOKCJUUKIPIMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-amino-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride, methyl 4-amino-1-methylpyrrole-2-carboxylate hydrochloride, methyl-4-amino-1-methyl pyrrole-2-carboxylate hydrochloride, 4-amino-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid-methyl ester hcl, 4-amino-1-methylpyrrole-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride, h-nh 4-mepyl-2-ome hcl, methyl 4-amino-1-methyl-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride, methyl-4-amino-1-methyl pyrrole-2-carboxylate, hcl, n-methyl-2-carbomethoxy-4-aminopyrrole hydrochloride, 3-amino-1-methyl-5-methyloxycarbonylpyrrol hydrochloride
PubChem CID 2794656
SMILES Cl.COC(=O)C1=CC(N)=CN1C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 10 g
IUPAC-Name Methyl-4-amino-1-methylpyrrol-2-carboxylat;hydrochlorid
Formelmasse 190.63
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.