Learn More
Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoat, Mikromol™
Beschreibung
Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoat, Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate |
| CAS | 4093-28-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C10 H11 N O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate, Ethopabate Related Compound A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H11NO4/c1-6(12)11-7-3-4-8(9(13)5-7)10(14)15-2/h3-5,13H,1-2H3,(H,11,12) |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1O |
| Mehr anzeigen |