missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoat, Mikromol™

Artikelnummer. 17987314
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17987314 25 mg 25 Milligramm
30458769 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17987314 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0073.100025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate
CAS 4093-28-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C10 H11 N O4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate, Ethopabate Related Compound A
InChI-Formel InChI=1S/C10H11NO4/c1-6(12)11-7-3-4-8(9(13)5-7)10(14)15-2/h3-5,13H,1-2H3,(H,11,12)
SMILES COC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1O
IUPAC-Name Methyl-4-acetamido-2-hydroxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 209.2
Menge 25 mg
Formelmasse 209.0688 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.