Learn More
Methyl 4-Acetamido-5-Chlor-2-Methoxybenzoat, 98 %
Artikelnummer. 11469886
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11469886 50 g 50 Gramm
11459886 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469886 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20869.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4093-31-6
Summenformel C11H12ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 257.67
MDL-Nummer MFCD00048191
InChI-Schlüssel OUEXNQRVYGYGIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-acetamido-5-chloro-o-anisate, unii-3d7z5o4uxa, benzoic acid, 4-acetylamino-5-chloro-2-methoxy-, methyl ester, 3d7z5o4uxa, methyl 4-acetylamino-5-chloro-2-methoxybenzoate, methyl 5-chloro-4-acetamido-2-methoxybenzoate, 2-methoxy-4-acetylamino-5-chloro methyl benzoate, 4-acetamido-5-chloro-2-methoxybenzoic acid methyl ester, acmc-1afsv, dsstox_cid_31529
PubChem CID 77721
SMILES COC(=O)C1=CC(Cl)=C(NC(C)=O)C=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-acetamido-5-chloro-2-methoxybenzoate
Schmelzpunkt 153°C to 156°C
Menge 50 g
IUPAC-Name methyl 5-chloro-4-acetamido-2-methoxybenzoate
Formelmasse 257.67
Reinheit (%) 98%