missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl 4-Acetamido-5-Brom-2-Methoxybenzoat, TRC

Artikelnummer. 17917334
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17917334 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17917334 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM275045250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4093-34-9
Summenformel C11H12BrNO4
Molekulargewicht (g/mol) 302.12
Synonym 4-Acetamido-5-bromo-o-anisic Acid Methyl Ester, 4-(Acetylamino)-5-bromo-2-methoxy-benzoic Acid Methyl Ester, Bromopride Impurity B
IUPAC-Name Methyl-4-Paracetamido-5-Brom-2-Methoxybenzoat
SMILES COC(=O)c1cc(Br)c(NC(=O)C)cc1OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl 4-Acetamido-5-bromo-2-methoxybenzoate
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H12BrNO4/c1-6(14)13-9-5-10(16-2)7(4-8(9)12)11(15)17-3/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
Formelmasse 300.995
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.