Learn More
Methyl-4-Acetamido-2-Methoxybenzoat, TRC
Artikelnummer. 30135832
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135832 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30135832 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM27522025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4093-29-2
Summenformel C11 H13 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 223.23
Synonym Methyl 4-(Acetylamino)-2-methoxybenzoate, Metoclopramide Imp. D (EP), Metoclopramide Imp. D (EP), Metoclopramide USP Related Compound D, Metoclopramide USP RC D, Methyl 4-(Acetylamino)-2-methoxybenzoate, Metoclopramide Related Compound D, Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity D, Metoclopramide Impurity D
IUPAC-Name Methyl-4-Paracetamido-2-Methoxybenzoat
SMILES COC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-(Acetylamino)-2-methoxybenzoate
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H13NO4/c1-7(13)12-8-4-5-9(11(14)16-3)10(6-8)15-2/h4-6H,1-3H3,(H,12,13)
Formelmasse 223.0845