Learn More
4,6-Dichlornicotinsäuremethylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441119
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15441119 1 g 1 Gramm
15451119 5 g 5 Gramm
15461119 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15441119 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64077.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 65973-52-6 | C7H5Cl2NO2 | 206.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65973-52-6
Summenformel C7H5Cl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 206.02
MDL-Nummer MFCD04125732
InChI-Schlüssel JEJMDUMJSZTJTI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2764083
IUPAC-Name Methyl 4,6-Dichlorpyridin-3-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CN=C(Cl)C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4,6-dichloronicotinate
Menge 1 g
Beilstein 13279782
Synonym methyl 4,6-dichloronicotinate, methyl4,6-dichloronicotinate, 4,6-dichloro-nicotinic acid methyl, 4,6-dichloro-nicotinic acid methyl ester, 4,6-dichloronicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 4,6-dichloro-, methyl ester, 2-p-tolylimidazo 1,2-a pyridine, pubchem12979, ksc494c6d, methyl-4,6-dichloronicotinate
Formelmasse 206.02
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest