Learn More
Methyl-4,5-dimethoxy-3-hydroxybenzoat, 98 %, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 4, 5-dimethoxy-3-hydroxybenzoate |
| Namenshinweis | 0.98 |
| CAS | 83011-43-2 |
| Schmelzpunkt | 80°C to 84°C |
| Farbe | Weiß bis Beige |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 0.98 |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C10H12O5 |
| MDL-Nummer | MFCD00598192 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methyl 4,5-dimethoxy-3-hydroxybenzoate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.