Learn More
Methyl4,5-dibromthiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414797
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15414797 5 g 5 Gramm
15404797 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414797 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32113.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 62224-24-2 | C6H4Br2O2S | 299.964 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62224-24-2
Summenformel C6H4Br2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 299.964
MDL-Nummer MFCD00831688
InChI-Schlüssel URPMSPAEAVFKCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate, 4,5-dibromothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, maybridge3_005092, methyldibromothiophenecarboxylate, methyl 4,5-dibromo-2-thiophencarboxylate, methyl 4, 5-dibromothiophene-2-carboxylate, 4,5-dibromo-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2727707
IUPAC-Name Methyl 4,5-Dibromthiophen-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(S1)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4,5-dibromothiophene-2-carboxylate
Schmelzpunkt 77°C to 81°C
Menge 5 g
Formelmasse 299.97
Reinheit (%) 97%