Learn More
Methyl4,5-dibrom-3-hydroxythiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11935354
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11935354 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10249852 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
11326875 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11935354 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. GK01947EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 96232-71-2
Summenformel C6H4Br2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 315.96
MDL-Nummer MFCD00052082
InChI-Schlüssel YZPNGCXFJCPJSV-XQRVVYSFSA-N
Synonym methyl4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate, 4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2z-4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, acmc-20akgp, maybridge1_003706, methyl 4,5-dibromo-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate, 4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, methyl 4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylat, 2-thiophenecarboxylicacid,4,5-dibromo-3-hydroxy-,methyl ester, 2e-4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one
PubChem CID 2777613
IUPAC-Name Methyl4,5-dibrom-3-hydroxythiophen-2-carboxylat
SMILES CO\C(O)=C1/SC(Br)=C(Br)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4, 5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 315.97
Reinheit (%) 97%