Learn More
Methyl 4,4-dimethyl-3-oxovalerate, 95%
Artikelnummer. 11332326
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11332326 5 g 5 Gramm
11342326 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332326 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06007.06
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 55107-14-7 | C8H14O3 | 158.197 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55107-14-7
Summenformel C8H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 158.197
MDL-Nummer MFCD00008847
InChI-Schlüssel XTXCFTMJPRXBBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl pivaloylacetate, methyl 4,4-dimethyl-3-oxovalerate, methyl 4,4,4-trimethylacetoacetate, pentanoic acid, 4,4-dimethyl-3-oxo-, methyl ester, pivaloylacetic acid methyl ester, unii-99cq34ta4y, methyl 4,4,4-trimethyl-3-oxobutanoate, 4,4-dimethyl-3-oxovaleric acid methyl ester, benzyl s---lactate, acmc-209ll2
PubChem CID 99597
IUPAC-Name Methyl-4,4-dimethyl-3-oxopentanoat
SMILES CC(C)(C)C(=O)CC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4,4-dimethyl-3-oxovalerate
Dichte 0.99
Siedepunkt 67°C to 70°C (13 mmHg)
Flammpunkt 77°C (170°F)
Brechungsindex 1.432
Menge 5 g
Beilstein 1764796
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 95%