Learn More
Methyl4,4,4-Trifluoracetoacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348255
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11348255 5 g 5 Gramm
11358255 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348255 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10140.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 83643-84-9 | C5H5F3O3 | 170.087 g/mol
It is used as a drug intermediate. It is a cyclization, oxidation and halogenating reaction catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Zwischenprodukt für Arzneimittel verwendet. Es handelt sich um einen Katalysator von Cyclisierungs-, Oxidations- und Halogenierungsreaktionen.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Belüftung sicherstellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83643-84-9
Summenformel C5H5F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 170.087
MDL-Nummer MFCD00041004
InChI-Schlüssel LKMUBWWZTSZGGV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 550266
IUPAC-Name Methyl-4,4,4-trifluor-3-oxobutanat
SMILES COC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate
Dichte 1.34
Siedepunkt 117°C to 118°C
Flammpunkt 40°C (104°F)
Brechungsindex 1.372
Menge 5 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1777343
Synonym methyl trifluoroacetoacetate, methyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate, 4,4,4-trifluoroacetoacetic acid methyl ester, methyl-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-, methyl ester, acmc-209psv, methyltri-fluoroacetoacetate, methyl4,4,4-trifluoroacetoacetate, methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, methyl 3-oxo-4,4,4-trifluorobutyrate
Formelmasse 170.09
Reinheit (%) 95%