Learn More
Methyl4-[3-(dimethylamino)propoxy]benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10225554
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10225554 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
11316845 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10225554 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC59522DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 190660-97-0
Summenformel C13H19NO3
Molekulargewicht (g/mol) 237.30
MDL-Nummer MFCD06203847
InChI-Schlüssel SRXQDDFKGDLAJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-3-dimethylamino propoxy benzoate, 4-3-dimethylamino-propoxy-benzoic acid methyl ester, methyl 4-3-n,n-dimethylamino-1-propyloxy benzoate, methyl-4-3-n,n-dimethylamino-1-propyloxy benzoate
PubChem CID 18508114
IUPAC-Name Methyl-4-[3-(dimethylamino)propoxy]benzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(OCCCN(C)C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-[3-(dimethylamino)propoxy]benzoate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 237.3
Reinheit (%) 97%