missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl [[4-[2-[[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]carbamat (Glimepiridcarbamat), Mikromol™

Artikelnummer. 17971526
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17971526 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17971526 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0647.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Methyl [[4-[2-[[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]carbamat (Glimepiridcarbamat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Glimepiride Carbamate
CAS 119018-30-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Glimepiride Carbamate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C18 H23 N3 O6 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Glimepiride Imp. C (EP), Glimepiride USP Related Compound C, Glimepiride USP RC C, Methyl [[4-[2-[[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]carbamate, Glimepiride Carbamate, Glimepiride Related Compound C, Glimepiride Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C18H23N3O6S/c1-4-15-12(2)11-21(16(15)22)17(23)19-10-9-13-5-7-14(8-6-13)28(25,26)20-18(24)27-3/h5-8H,4,9-11H2,1-3H3,(H,19,23)(H,20,24)
SMILES CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)OC)C1=O
IUPAC-Name Methyl-N-[4-[2-[(4-Ethyl-3-methyl-5-oxo-2H-pyrrol-1-carbonyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonylcarbamat
Molekulargewicht (g/mol) 409.46
Menge 100 mg
Formelmasse 409,1308 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.