Learn More
Methyl3-trifluormethylbenzoylacetat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10341551 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10341551 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
10731715 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10341551 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 425450025
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 93618-66-7
Summenformel C11H9F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 246.19
MDL-Nummer MFCD00216522
InChI-Schlüssel RPRMYRPHNDGZOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-oxo-3-3-trifluoromethyl phenyl propanoate, methyl 3-trifluoromethyl benzoylacetate, methyl 3-trifluoromethyl benzoyl acetate, 3-3-trifluoromethylphenyl-3-oxo-propionic acid methyl ester, 3-oxo-3-3-trifluoromethyl-phenyl-propionic acid methyl ester, pubchem2695, methyl 3-trifluoromethylbenzoylacetate, methyl 3-oxo-3-3-trifluoromethylphenyl propanoate, 3-oxo-3-3-trifluoromethylphenyl propionic acid methyl ester
PubChem CID 735880
IUPAC-Name Methyl3-Oxo-3[3-(Trifluormethyl)phenyl]propanoat
SMILES COC(=O)CC(=O)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-trifluoromethylbenzoylacetate
Farbe Gelb
Siedepunkt 94°C to 96°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt >200°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4864 to 1.4884
Menge 2.5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: neglegible in water
Formelmasse 246.18
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke