Learn More
Methyl-3-(piperidin-1-ylmethyl)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10361523
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10361523 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10361523 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC45222DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-(piperidin-1-ylmethyl)benzoate
CAS 73278-90-7
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C14H19NO2
MDL-Nummer MFCD07772859
Menge 1 g
Synonym methyl 3-piperidin-1-ylmethyl benzoate, methyl 3-piperidylmethyl benzoate, methyl 3-piperidin-1-yl methyl benzoate, 3-1-piperidinylmethyl benzoic acid, methyl ester, benzoic acid,3-1-piperidinylmethyl-, methyl ester, 2-piperidin-1-yl methyl benzoic acid methyl ester
InChI-Schlüssel RJOMIJDQGNNOCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC=C1)CN2CCCCC2
IUPAC-Name Methyl 3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 233.311
PubChem CID 7162043
Formelmasse 233.31
Reinheit (%) 97%