Learn More
Methyl-3Oxocyclobutancarboxylat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448688
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize':
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge missing translation for 'unitSize'
15448688 5 g 5 Gramm
15458688 250 mg 250 Milligramm
15438688 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 15448688 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H62110.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 695-95-4 | Molecular Formula: C6H8O3 | Molecular Weight: 128.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Methyl 3-oxocyclobutancarboxylat kann als Zwischenprodukt für die Synthese verschiedener pharmazeutischer Verbindungen verwendet werden. Es wird zur Vorbereitung neuartiger Imidazobenzazepin-Derivate als duale H1/5-HT2A-Antagonisten zur Behandlung von Schlafstörungen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 695-95-4
Summenformel C6H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 128.13
MDL-Nummer MFCD00604222
InChI-Schlüssel IHLHSAIBOSSHQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-oxocyclobutanecarboxylate, methyl 3-oxo-cyclobutanecarboxylate, 3-methoxycarbonylcyclobutanone, cyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo-, methyl ester, 3-oxocyclobutanecarboxylic acid methyl ester, ksc630k4p, methyl 3-oxocyclobutane carboxylate, 3-oxo-1-cyclobutanecarboxylic acid methyl ester, cyclobutanecarboxylicacid, 3-oxo-, methyl ester
PubChem CID 13992367
IUPAC-Name methyl 3-oxocyclobutane-1-carboxylate
SMILES COC(=O)C1CC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-oxocyclobutanecarboxylate
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 128.12
Reinheit (%) 97%