Learn More
Methyl 3-nitrosalicylate 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10076022 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10076022 5 g Glasflasche 5 Gramm
10798833 1 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10076022 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 381920050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 22621-41-6 | Molecular Formula: C8H7NO5 | Molecular Weight: 197.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22621-41-6
Summenformel C8H7NO5
Molekulargewicht (g/mol) 197.15
MDL-Nummer MFCD00272263
InChI-Schlüssel NIBVYEHAFBEVFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-hydroxy-3-nitrobenzoate, methyl 3-nitrosalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-3-nitro-, methyl ester, 2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid methyl ester, 2-hydroxy-3-nitro-benzoic acid methyl ester, salicylic acid, 3-nitro-, methyl ester, methyl-3-nitrosalicylat, methyl-m-nitrosalicylate, acmc-209fxo, ksc490c4l
PubChem CID 596904
SMILES COC(=O)C1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-nitrosalicylate
Schmelzpunkt 127°C to 132°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NO2C6H3(OH)COOCH3
Menge 5 g
Formelmasse 197.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 3-nitrosalicylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.