Learn More
Methyl-3-(methylthio)propionat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 3-(methylthio)propionate |
| CAS | 13532-18-8 |
| Summenformel | C5 H10 O2 S |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H10O2S/c1-7-5(6)3-4-8-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)CCSC |
| IUPAC-Name | Methyl-3-methylsulfanylpropanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 134.197 |
| Formelmasse | 134.04 |