Learn More
Methyl 3-(Methylmercapto)-propionat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403394
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11403394 25 g 25 Gramm
11413394 100 g 100 Gramm
11423394 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403394 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10649.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13532-18-8 | C5H10O2S | 134.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13532-18-8
Summenformel C5H10O2S
Molekulargewicht (g/mol) 134.19
MDL-Nummer MFCD00008565
InChI-Schlüssel DMMJVMYCBULSIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-methylthio propionate, methyl 3-methylthiopropionate, methyl 3-methylthio propanoate, propanoic acid, 3-methylthio-, methyl ester, methyl beta-methiopropionate, methyl 3-methylsulfanyl propanoate, methyl-3-methylthio propionate, methyl 3-methylthiopropanoate, propionic acid, 3-methylthio-, methyl ester, methyl beta-methylthiopropionate
PubChem CID 61641
IUPAC-Name Methyl-3-methylsulfanylpropanoat
SMILES COC(=O)CCSC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3- (methylthio)propionate
Dichte 1.074
Siedepunkt 72°C to 73°C (11 mmHg)
Flammpunkt 72°C (161°F)
Strukturformel CH3SCH2CH2CO2CH3
Brechungsindex 1.465
Menge 25 g
Beilstein 1745077
Formelmasse 134.2
Reinheit (%) 98%