Learn More
Methyl-3-Methoxyphenylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469706
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469706 2.5 g 2.50 Gramm
11479706 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469706 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20237.88
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 18927-05-4 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Methyl 3-methoxyphenylacetate is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-3-Methoxyphenylacetat ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18927-05-4
Summenformel Gehäuse C10H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.203
MDL-Nummer MFCD00017205
InChI-Schlüssel BSVIOYCZTJRBDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-3-methoxyphenyl acetate, methyl 3-methoxyphenylacetate, benzeneacetic acid, 3-methoxy-, methyl ester, acetic acid, m-methoxyphenyl-, methyl ester, methyl 3-methoxyphenyl acetate, 3-methoxy-phenyl-acetic acid methyl ester, acmc-1brer, methyl m-methoxyphenylacetate, methyl 3-methoxy-phenylacetate
PubChem CID 519609
IUPAC-Name Methyl-2-(3-methoxyphenyl)acetat
SMILES COC1=CC=CC(=C1)CC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-methoxyphenylacetate
Siedepunkt 86°C to 88°C (0.5 mmHg)
Menge 2.5 g
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.
Formelmasse 180.23
Reinheit (%) 97%