Learn More
Methyl3-Methoxyacrylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10376591 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10376591
Marke: Thermo Scientific Acros 330460250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 34846-90-7 | C5H8O3 | 116.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34846-90-7
Summenformel C5H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 116.13
MDL-Nummer MFCD00128206
InChI-Schlüssel AUTCCPQKLPMHDN-ONEGZZNKSA-N
Synonym methyl 3-methoxyacrylate, methyl trans-3-methoxyacrylate, methyl 2e-3-methoxyprop-2-enoate, e-methyl 3-methoxyacrylate, 3-methoxyacrylic acid methyl ester, methyl-3-methoxyacrylate, 2-propenoic acid, 3-methoxy-, methyl ester, 2e, methyl trans-3-methoxy acrylate, e-methyl-3-methoxyacrylate, methyl-trans-3-methoxyacrylate
PubChem CID 5323651
IUPAC-Name Methyl-(E)-3-methoxyprop-2-enoat
SMILES COC=CC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-methoxyacrylate
Schmelzpunkt 3.0°C to 4.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 169.0°C
Flammpunkt 65°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H3COCH=CHCOOCH3
Brechungsindex 1.4490 to 1.4510
Menge 25 mL
Relative Dichte 1.07
Viskosität 1.68 mPa.s (20°C)
Formelmasse 116.13
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 3-methoxyacrylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.