Learn More
Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11475337 5 g 5 Gramm
11465337 1 g 1 Gramm
11485337 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22695.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3556-83-0 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3556-83-0
Summenformel Gehäuse C10H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.203
MDL-Nummer MFCD00082710
InChI-Schlüssel LLEXCSBUSVRBCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 3-methoxy-p-toluate, 4-methyl-m-anisic acid methyl ester, benzoic acid, 3-methoxy-4-methyl-, methyl ester, pubchem13650, methyl 4-methyl-m-anisate, acmc-1cs22, methyl3-methoxy-4-methylbenzoate, methyl 3-methoxy-4-methyl-benzoate, 3-methoxy-p-toluic acid methyl ester
PubChem CID 591123
IUPAC-Name Methyl3-methoxy-4-methylbenzoat
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-methoxy-4-methylbenzoate
Schmelzpunkt 47°C to 50°C
Siedepunkt 119°C to 120°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5295
Menge 5 g
Beilstein 1948339
Formelmasse 180.21
Reinheit (%) 98%