Learn More
Methyl3-Mercaptopropionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425576
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11425576 100 g 100 Gramm
11415576 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11425576 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20718.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 2935-90-2 | C4H8O2S | 120.166 g/mol
Methyl 3-mercaptopropionate is a click chemistry reagent used in the modification of oxazolines using thiol-ene click modification. It also has implications for self-assembled monolayers (SAMs). It is used in the colorimetric detection of mercury(II) in a high-salinity solution using gold nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-3-mercaptopropionat ist ein Reagenz der Click-Chemie und wird bei der Modifikation von Oxazolinen mit Thiol-en-Click-Modifikation verwendet. Hat zudem Auswirkungen auf selbstorganisierende Monoschichten (SAMs, Self-Assembled Monolayers). Wird bei der kolorimetrischen Detektion von Quecksilber(II) in einer Lösung mit hohem Salzgehalt unter Verwendung von Goldnanopartikeln verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2935-90-2
Summenformel C4H8O2S
Molekulargewicht (g/mol) 120.166
MDL-Nummer MFCD00004895
InChI-Schlüssel LDTLDBDUBGAEDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-mercaptopropionate, propanoic acid, 3-mercapto-, methyl ester, 3-mercaptopropionic acid methyl ester, methyl mercaptopropionate, methyl3-mercaptopropionate, methyl 3-mercaptopropanoate, propionic acid, 3-mercapto-, methyl ester, unii-v920f0bcrz, methyl-3-mercaptopropionate, v920f0bcrz
PubChem CID 18050
IUPAC-Name Methyl-3-Sulfanylpropanoat
SMILES COC(=O)CCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-mercaptopropionate
Dichte 1.085
Siedepunkt 164°C
Flammpunkt 60°C (140°F)
Brechungsindex 1.463
Menge 100 g
UN-Nummer UN1228
Beilstein 1742952
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 120.17
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.