Learn More
Methyl3-Mercaptopropionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Methyl 3-mercaptopropionate is a click chemistry reagent used in the modification of oxazolines using thiol-ene click modification. It also has implications for self-assembled monolayers (SAMs). It is used in the colorimetric detection of mercury(II) in a high-salinity solution using gold nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Methyl-3-mercaptopropionat ist ein Reagenz der Click-Chemie und wird bei der Modifikation von Oxazolinen mit Thiol-en-Click-Modifikation verwendet. Hat zudem Auswirkungen auf selbstorganisierende Monoschichten (SAMs, Self-Assembled Monolayers). Wird bei der kolorimetrischen Detektion von Quecksilber(II) in einer Lösung mit hohem Salzgehalt unter Verwendung von Goldnanopartikeln verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 3-mercaptopropionate |
| Dichte | 1.085 |
| Siedepunkt | 164°C |
| Flammpunkt | 60°C (140°F) |
| Brechungsindex | 1.463 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN1228 |
| Beilstein | 1742952 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 120.17 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.