Learn More
Methyl 3-isocyanatobenzoate, 97%, Maybridge™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 3-isocyanatobenzoate |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Amber Glass Bottle |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 177.16 |